429155
(Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I)
Sinónimos:
Ir(acac)(COD)
About This Item
Productos recomendados
form
powder or crystals
reaction suitability
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
150-155 °C (dec.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Ir].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;4-3-;
InChI key
JHNBKYKCHXHKET-DWVXZKBMSA-M
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?