357537
Pentamethylcyclopentadienyliridium(III) chloride,dimer
96%
Sinónimos:
di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]di-iridium
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: iridium
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
Cl[Ir]Cl.Cl[Ir]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Clave InChI
JDOHSXHCQARCAW-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicación
Metal-Brønsted Acid Cooperative Catalysis for Asymmetric Reductive Amination
Development of GSK's reagent guides – embedding sustainability into reagent selection
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?