418714
Triphenyl borate
≥97%
Sinónimos:
NSC 806, Triphenoxyborane, Triphenyl ester boric acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
Formulario
solid
mp
98-101 °C (lit.)
cadena SMILES
O(B(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15BO3/c1-4-10-16(11-5-1)20-19(21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clave InChI
MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Multicomponent aziridination of aldehydes
- Hetero-Diels-Alder reactions and Mukaiyama aldol condensation
- Cross-metathesis of alkenes with 3-nitropropene
- Asymmetric Claisen rearrangement of unactivated allyl vinyl ethers
- Ethoxylation
- Asymmetric aziridination of imines
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?