D79004
1,5-Dicyanopentane
98%
Sinónimos:
Pimelonitrile, Heptanedinitrile, Pentamethylene dicyanide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
175-176 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCCCCCC#N
InChI
1S/C7H10N2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-5H2
InChI key
LLEVMYXEJUDBTA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?