Merck
411140
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
99%
Sinónimos:
(+)-Phenyl(trifluoromethyl)carbinol, (S)-(+)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(CF3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
176.14
Beilstein:
2327547
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +31.3±0.5°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
73-76 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
O[C@@H](c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H/t7-/m0/s1
Clave InChI
VNOMEAQPOMDWSR-ZETCQYMHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)