182028
Poly(ethylene oxide)
average MV 600,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Sinónimos:
Polyethylene oxide, PEO
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Poly(ethylene oxide), average Mv 600,000 (nominal), powder
Formulario
powder
Nivel de calidad
mol peso
average Mv 600,000 (nominal)
contiene
200-500 ppm BHT as inhibitor
viscosidad
4,500-8,800 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
temperatura de transición
Tm 65 °C
Ω-final
hydroxyl
α-final
hydroxyl
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Bioabsorbable and injectable hydrogels for sustained drug release.
- PEO/graphene oxide composite electrolyte membrane for fuel cells.
- Poly(ethylene oxide)-b-poly(ε-caprolactone) (PEO-b-PCL) diblock copolymer. Losartan potassium encapsulated (PEO-b-PCL) copolymer can be used as a drug carrier.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.