54920
(R)-3-Hydroxybutyric acid
≥98.0% (T)
Sinónimos:
(3R)-3-Hydroxybutanoic acid, (3R)-Hydroxybutyrate, 3R-Hydroxybutanoic acid, D-β-Hydroxybutyrate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
form
solid
optical activity
[α]20/D −25±1°, c = 6% in H2O
mp
49-50 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
InChI key
WHBMMWSBFZVSSR-GSVOUGTGSA-N
Categorías relacionadas
Application
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.