647195
5-Cyanophthalide
97%
Sinónimos:
1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 5-Cyano-3H-isobenzofuranone
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
201-205 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
InChI
1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
InChI key
XEEGWTLAFIZLSF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?