Merck
409405
Sigma-Aldrich
Chlorotris(trimethylsilyl)silane
97%
Sinónimos:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)-2-chlorotrisilane, 2-Chloro-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, Tris(trimethylsilyl)chlorosilane, Tris(trimethylsilyl)silyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3Si]3SiCl
Número de CAS:
Peso molecular:
283.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
50-52 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)[Si](Cl)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27ClSi4/c1-11(2,3)14(10,12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
Clave InChI
HCOROOJWVHFMRJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Chlorotris(trimethylsilyl)silane is an organosilicon reagent, which is generally employed in the protection of alcohols. It is also used to prepare organometallic reagents, silyl enol ethers, and novel polymers/materials.
Aplicación
Super Silyl Protecting Groups
Used for:
  • Insertion into a P-P bond
  • Diastereoselective aldol and cascade reactions
  • Preparation of hypersilyl substituted monophosphines and diphosphines
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chlorotris(trimethylsilyl)silane
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2011)
Chlorotris(trimethylsilyl)silane
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2011)
Contenido relacionado
The Yamamoto group has employed several applications in catalysis.