388424
2-Hydroxymethyl-15-crown-5
95%
Sinónimos:
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane-2-methanol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
135 °C/1.5 mmHg (lit.)
density
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H22O6/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11-12H,1-10H2
InChI key
YHIQMMGCRYKJLB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?