282790
Benzo-15-crown-5
98%
Sinónimos:
2,3,5,6,8,9,11,12-Octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecin, 2,3-Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, Benzo15C5, Monobenzo-15-crown-5
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
mp
78-80 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCO1
InChI
1S/C14H20O5/c1-2-4-14-13(3-1)18-11-9-16-7-5-15-6-8-17-10-12-19-14/h1-4H,5-12H2
Inchi Key
FNEPSTUXZLEUCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?