11378
1-Aza-12-crown-4
≥97.0%
Sinónimos:
1,4,7-Trioxa-10-azacyclododecane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97.0%
bp
58-62 °C/0.005 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
54-58 °C
SMILES string
C1COCCOCCOCCN1
InChI
1S/C8H17NO3/c1-3-10-5-7-12-8-6-11-4-2-9-1/h9H,1-8H2
InChI key
QNSRHBOZQLXYNV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?