Merck
388416
Sigma-Aldrich
2-Aminomethyl-15-crown-5
95%
Sinónimos:
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane-2-methanamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H23NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
249.30
Beilstein:
4671177
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.48 (lit.)
bp
115 °C/0.08 mmHg (lit.)
densidad
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadena SMILES
NCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H23NO5/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11H,1-10,12H2
Clave InChI
AGNCFNQAIMILOU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)