386588
Pinacolyl methylphosphonate
97%
Sinónimos:
1,2,2-Trimethylpropyl methylphosphonate, 3,3-Dimethylbutan-2-yloxy(methyl)phosphinic acid, Mono(1,2,2-trimethylpropyl) methylphosphonate, O-Pinacolyl hydrogen methylphosphonate, O-Pinacolyl methylphosphonate, PMPA, Pinacolyl hydrogen methylphosphonate, [(3,3-Dimethylbutan-2-yl)oxy](methyl)phosphinic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
96-106 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(OP(C)(O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H17O3P/c1-6(7(2,3)4)10-11(5,8)9/h6H,1-5H3,(H,8,9)
Clave InChI
BLALDUPQYCGKAG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)