242640
2-Chloroethyl ethyl sulfide
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4885 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
thioether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCSCCCl
InChI
1S/C4H9ClS/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
InChI key
GBNVXYXIRHSYEG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?