240788
Isobutiraldehído
≥99%
Sinónimos:
2-Metilpropanal, 2-Metilpropionaldehído
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
66 mmHg ( 4.4 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
384 °F
expl. lim.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
solubility
water: soluble 11g/100mL at 20 °C(lit.)
acetone: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
toluene: miscible(lit.)
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-11.2 °F - closed cup
flash_point_c
-24 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?