378259
4,4′-Diaminobenzophenone
97%
Sinónimos:
Bis(4-aminophenyl)methanone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
243-247 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
InChI key
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?