368148
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
98%
Sinónimos:
2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane, 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
195-198 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)C(c2ccc(N)cc2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12F6N2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,9-1-5-11(22)6-2-9)10-3-7-12(23)8-4-10/h1-8H,22-23H2
Clave InChI
BEKFRNOZJSYWKZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.