A41402
4-Aminobenzophenone
Sinónimos:
4-Aminophenyl phenyl ketone, 4-Benzoylaniline
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
mp
121-124 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2
Clave InChI
RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?