378046
2-Amino-5-chlorobenzoic acid
90%, technical grade
Sinónimos:
5-Chloroanthranilic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
Quality Level
assay
90%
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?