I12808
Isatoic anhydride
96%
Sinónimos:
3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, Anthranilic acid N-carboxylic acid anhydride
About This Item
Productos recomendados
vapor density
5.6 (vs air)
Quality Level
assay
96%
mp
233 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1Nc2ccccc2C(=O)O1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
InChI key
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
586.4 °F - closed cup
flash_point_c
308 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?