260118
2-Amino-5-bromobenzoic acid
97%
Sinónimos:
5-Bromoanthranilic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
213-215 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?