A45467
2-Amino-4-chlorobenzoic acid
98%
Sinónimos:
4-Chloroanthranilic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to tan
mp
231-233 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?