368849
4,4′-Methylenebis(cyclohexylamine)
technical grade, 95%
Sinónimos:
4,4′-Diaminodicyclohexylmethane
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
Quality Level
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 38 °C)
assay
95%
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC1CCC(CC1)CC2CCC(N)CC2
InChI
1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
InChI key
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
318.2 °F - closed cup
flash_point_c
159 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?