132551
1,2-Diaminocyclohexane, mixture of cis and trans
99%
Sinónimos:
1,2-Cyclohexanediamine, DHC 99
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
0.4 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC1CCCCC1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2
InChI key
SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?