368679
cis-1-Bromo-1-propene
97%
Sinónimos:
(Z)-1-Bromo-1-propene, (Z)-1-Bromoprop-1-ene, (Z)-1-Bromopropene, (Z)-1-Propenyl bromide, (Z)-Propenyl bromide, cis-1-Bromopropene, cis-1-Propenyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
contains
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.4545 (lit.)
bp
58 °C (lit.)
density
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
bromo
SMILES string
C\C=C/Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2-
InChI key
NNQDMQVWOWCVEM-IHWYPQMZSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
For use with
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-29.2 °F - closed cup
flash_point_c
-34 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?