129402
3-Methyl-3-buten-1-ol
97%
Sinónimos:
3-Isopentenyl alcohol, Isoprenol
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
density
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(=C)CCO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h6H,1,3-4H2,2H3
InChI key
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?