277142
1-Bromo-2-methyl-1-propene
98%
Sinónimos:
Isocrotyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
92 °C (lit.)
densidad
1.318 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clave InChI
DEFNUDNHTUZJAL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- preparation of esters of 2,4-dienoic acids via palladium catalyzed reaction with methyl acrylate in the presence of triethylamine
- total synthesis of ocular age pigment, A2-E
- synthesis of 3-nor-geraniol [2H2]
Otras notas
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?