D59607
1,4-Dichloro-2-butyne
99%
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
165-168 °C (lit.)
density
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCC#CCCl
InChI
1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4-6/h3-4H2
InChI key
RCHDLEVSZBOHOS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?