360791
4,4′-Methylenebis(2,6-dimethylaniline)
99%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Cc2cc(C)c(N)c(C)c2)cc(C)c1N
InChI
1S/C17H22N2/c1-10-5-14(6-11(2)16(10)18)9-15-7-12(3)17(19)13(4)8-15/h5-8H,9,18-19H2,1-4H3
InChI key
OMHOXRVODFQGCA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?