Merck
386669
Sigma-Aldrich
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)bis(p-phenyleneoxy)dianiline
97%
Sinónimos:
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane, 4′,4′′′-(Hexafluoroisopropylidene)bis(4-phenoxyaniline)
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
518.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
97%
mp
159-163 °C (lit.)
SMILES string
NC(C=C1)=CC=C1OC(C=C2)=CC=C2C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C3=CC=C(OC4=CC=C(N)C=C4)C=C3
InChI
1S/C27H20F6N2O2/c28-26(29,30)25(27(31,32)33,17-1-9-21(10-2-17)36-23-13-5-19(34)6-14-23)18-3-11-22(12-4-18)37-24-15-7-20(35)8-16-24/h1-16H,34-35H2
InChI key
HHLMWQDRYZAENA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)