358703
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
≥99.5 atom % D
Sinónimos:
1,2-Dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99.5 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (CP)
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.493 (lit.)
bp
145-146 °C/737 mmHg (lit.)
densidad
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D
Clave InChI
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Aplicación
- In the synthesis of cyclic olefin copolymer foam (COC), which is a super thermal insulation material in energy-management applications.
- In the NMR measurement to determine various intermediate compounds.
Productos recomendados
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?