444324
Diclorometano-d2
99.9 atom % D
Sinónimos:
Cloruro-d2 de metileno, Dideuterometilenocloruro
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99.9 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
form
liquid
packaging
ampule of 0.6mL, 0.75mL, 1mL, 5g
glass bottle of 10g, 25g
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.0100% water
water
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
density
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
General description
Application
Recommended products
For use with
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenido relacionado
La espectroscopia mediante resonancia magnética nuclear es una técnica analítica que permite determinar la estructura molecular, la composición química y la pureza. La RMN detecta la energía absorbida debido a estados de espín nuclear en presencia de un fuerte campo magnético.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La espectroscopia mediante resonancia magnética nuclear es una técnica analítica que permite determinar la estructura molecular, la composición química y la pureza. La RMN detecta la energía absorbida debido a estados de espín nuclear en presencia de un fuerte campo magnético.