348325
Boron trichloride solution
1.0 M in heptane
Sinónimos:
Boron chloride, Trichloroborane
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
concentración
1.0 M in heptane
densidad
0.74 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
Clave InChI
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Boron trichloride, a Lewis acid, is a general reagent for the cleavage of a wide range of ether and acetal protecting groups.
- It is a useful reagent to directly convert aromatic aldehydes to the corresponding gem-dichlorides.
- It can also be used in the transmetallation reaction with less nucleophilic reagents such as tin and zirconium organometallic compounds to synthesize a variety of organoboranes.
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?