343412
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
134-136 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c6-3(7)5(1-2-5)4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
FDKLLWKMYAMLIF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)