342378
Indium(III) acetate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
composición
Degree of hydration, ≤5
idoneidad de la reacción
core: indium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
O.CC(=O)O[In](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.In.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clave InChI
SQICIVBFTIHIQQ-UHFFFAOYSA-K
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.