C95803
Ácido ciclooctano-1,1-dicarboxílico
99%
Sinónimos:
1,1-Dicarboxiciclobutano, Ácido 1-carboxiciclobutanocarboxílico
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
crystals
mp
158 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
Application
- Reactivo para sintetizar un polímero de coordinación de litio mediante el tratamiento con carbonato de litio.
- Ligando para preparar varios marcos de metal orgánico de lantánidos (LnMOF) a través de un método solvotermal. El MOF basado en EU+3 es aplicable como sensor químico selectivo para detectar CH3OH debido a su elevado rendimiento cuántico de luminiscencia.
También puede utilizarse como material de partida en la síntesis de carboplatino (cis-diammina (1,1-ciclobutanodicarboxil-ato) platino (II)).
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?