341266
cyclic Isopropylidene 1,1-cyclopropanedicarboxylate
99%
Sinónimos:
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid cyclic isopropylidene ester, 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
mp
63-65 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble(lit.)
THF: soluble
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
functional group
ester
ketal
SMILES string
CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
AXJVPXNVESYGDT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)