335193
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder or chunks
solid
composición
Cu, 12.0-14.0% EDTA titration
Degree of hydration, ≤1
idoneidad de la reacción
core: copper
mp
130-134 °C (lit.)
cadena SMILES
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Cu.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
Clave InChI
SREVICRJIZZXHD-SUXDNRKISA-L
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)