334413
Molecular sieves
powder, Catalyst support, ammonium Y zeolite
About This Item
Productos recomendados
form
powder
particle size
100 mesh (>90%)
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Thermal decomposition of ammonium Y zeolite.
J. Catal., 18(3), 348-351 (1970)