233676
Molecular sieves, 5 Å
powder, undried
About This Item
Fórmula lineal:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Multidentate Triphenolsilane-Based Alkyne Metathesis Catalysts.
Yang H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(5), 885-890 (2013)
Yu-Han Su et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(58), 6528-6530 (2013-06-14)
A range of terminal alkenes smoothly underwent palladium-catalyzed oxidative alkoxycarbonylation with carbazates under an oxygen atmosphere to afford structurally diverse α,β-unsaturated esters in moderate to good yields with excellent regioselectivity and E selectivity.