20307
Molecular Sieve, 13Å
100-120 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 13X, 100-120 mesh, bottle of 50 g
Formulario
solid
Nivel de calidad
envase
bottle of 50 g
Matriz
Molecular Sieve 13X
tamaño de partícula
100-120 mesh
tamaño de poro
13 Å
densidad
~0.65 g/mL
Categorías relacionadas
Descripción general
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)