283126
1-(Trimethylsiloxy)cyclopentene
97%
Sinónimos:
1-Cyclopentenyloxytrimethylsilane, Cyclopentanone enol trimethyl silyl ether
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
45 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)OC1=CCCC1
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)9-8-6-4-5-7-8/h6H,4-5,7H2,1-3H3
InChI key
UBMYYGXGMPGCBO-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
96.8 °F - closed cup
flash_point_c
36 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?