257443
Fluoroacetonitrile
98%
Sinónimos:
2-Fluoroacetonitrile, Fluoromethyl cyanide, Monofluoroacetonitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.333 (lit.)
bp
79-80 °C (lit.)
densidad
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadena SMILES
FCC#N
InChI
1S/C2H2FN/c3-1-2-4/h1H2
Clave InChI
GNFVFPBRMLIKIM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- 2-fluoromethyl-4,4,6-trimethyl-1,3-oxazine
- α-fluorinated acetophenone
- 2-amino-2-fluoromethyl-3-pentenenitrile, a key intermediate in the synthesis of 2,5-diamino-2-fluoromethyl-3(E)-pentenoic acid
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
6.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-14 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?