163813
Ethyl fluoroacetate
98%
Sinónimos:
Ethyl 2-fluoroacetate, Fluoroacetic acid ethyl ester, Monofluoroacetic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.375 (lit.)
bp
119.3 °C/753 mmHg (lit.)
solubilidad
water: soluble
densidad
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadena SMILES
CCOC(=O)CF
InChI
1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Clave InChI
VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?