Merck
I6903
Sigma-Aldrich
Iodoacetonitrile
98%
Sinónimos:
Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodomethyl cyanide
About This Item
Fórmula lineal:
ICH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
166.95
Beilstein:
1734628
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.574 (lit.)
bp
182-184 °C/720 mmHg (lit.)
densidad
2.307 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ICC#N
InChI
1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
Clave InChI
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)