Merck
C19651
Sigma-Aldrich
Chloroacetonitrile
99%
Sinónimos:
α-Chloroacetonitrile, 2-Chloroacetonitrile, Chloromethyl cyanide, Cyanomethyl chloride, Monochloroacetonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
75.50
Beilstein:
506028
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
3 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1.78 psi ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
124-126 °C (lit.)
densidad
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
Clave InChI
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chloroacetonitrile can be used:
  • For the synthesis of ionic liquids containing nitrile functionalized imidazolium salts.
  • For the synthesis of cyanomethyl dodecyl trithiocarbonate, a reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) agent.
  • As an alkylating reagent for the synthesis of derivatives of triazolyl thiazoles to be used as anti-tuberculosis agents.
  • As a reagent in photo Meerwein addition reaction for amino-arylation of alkenes.
  • As an esterifying agent in the synthesis of a cytotoxic natural product: apicularen A.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Total synthesis of (-)-apicularen A.
Su Q and Panek JS
Journal of the American Chemical Society, 126(8), 2425-2430 (2004)
The photoredox-catalyzed Meerwein addition reaction: intermolecular amino-arylation of alkenes.
Prasad Hari D, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 53(3), 725-728 (2014)
Synthesis and characterization of ionic liquids incorporating the nitrile functionality.
Zhao D, et al.
Inorganic Chemistry, 43(6), 2197-2205 (2004)
Synthesis of new S-derivatives of clubbed triazolyl thiazole as anti-Mycobacterium tuberculosis agents.
Shiradkar MR, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 15(12), 3997-4008 (2007)
Thiocarbonylthio end group removal from RAFT-synthesized polymers by radical-induced reduction.
Chong YK, et al.
Macromolecules, 40(13), 4446-4455 (2007)