Merck
245682
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenyl isocyanate
99%
Sinónimos:
3-Isocyanato chlorobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
153.57
Beilstein:
742445
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.559 (lit.)
bp
113-114 °C/43 mmHg (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
densidad
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
isocyanate
cadena SMILES
Clc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
Clave InChI
HHIRBXHEYVDUAM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3-Chlorophenyl isocyanate (3-isocyanato chlorobenzene) was used in the preparation of cis-4-[N-(3-chlorophenyl)carbamoloxyl]-2-butenyl-trimethylammoniumiodide.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stereochemical analogs of a muscarinic, ganglionic stimulant. cis- and trans-4-(N-(3-chlorophenyl)carbamoyloxy)-2-butenyltrimethylammonium iodides.
W L Nelson et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(5), 506-510 (1973-05-01)