Merck
241628
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
97%
Sinónimos:
Dichlorotriethylene dioxide, Tri(ethylene glycol) dichloride, ‘Triglycol dichloride’
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
187.06
Beilstein:
506177
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
densidad
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadena SMILES
ClCCOCCOCCCl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
Clave InChI
AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane was used in the synthesis of 1,1′-[1,2-ethanediylbis(oxy-1,2-ethanediyl)]bis[3-methyl-1H-imidazolium-1-yl] chloride.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mercury (II) partitioning from aqueous solutions with a new, hydrophobic ethylene-glycol functionalized bis-imidazolium ionic liquid.
Green Chemistry, 5(2), 129-135 (2003)