185744
2-Chloroethanol
99%
Sinónimos:
Ethylene chlorohydrin
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2.78 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
797 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
solubility
alcohol: miscible
water: miscible
density
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
hydroxyl
SMILES string
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?